Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. 10589730
Diameter (metrisk) Øverst:
65mm
80mm
100mm
120mm
150mm
290mm
420mm
Diameter (metrisk) stilk:
18mm
22mm
26mm
30mm
35mm
36mm
48mm
Højde (metrisk):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10589730
Brand: Azlon FWC210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af slidstærk, let polypropylen. Azlon™ Polypropylen pulvertragt har en parallel stilk, der minimerer 'brodannelse' af pulver for at forbedre flowet. De to største størrelser har lodrette sider for at forhindre spild.
  • Letvægts polypropylen pulvertragt
  • Ubrydelig ved normal brug
  • Parallel stilk minimerer 'brodannelse' af pulver for at forbedre flowet
  • De to største størrelser har lodrette sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 150mm
Diameter (metrisk) stilk 36mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 135 mm