Få mere at vide
Azlon™ Pipettestander af polypropylen
Artikelnummer. 13108596
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13108596
Brand: Azlon SWP033
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af blå, kemisk resistent polypropylen. Azlon™ Polypropylen pipettestativ holder op til 94 pipetter lodret. Roterbart stativ er ophængt af en støttestang.
  • Blå kemisk resistent polypropylen stativ
  • Holder op til 94 pipetter lodret
  • Meget stabil med 230 mm diameter base
  • Højde 470 mm
  • Har et drejeligt stativ ophængt af en støttestang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 470 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 230 mm
Diameter (metrisk) stang 12 mm
Holder 94 Pipetter
Produkttype Pipettestander
Farve Blå
Mængde 1 Pk.