Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen mikrocentrifugerørstativ
Beskrivelse
- Hulstørrelse 11 mm kvadratisk
- Accepterer 128 x 1,5 ml mikrocentrifugerør
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Vasker i vandbade
- Alfanumerisk stedkodning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mikrocentrifugerørstativ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 128 |
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifugerør |
| Dimensioner (L x B x H) | 265 x 126 x 38 mm |
| Længde (metrisk) | 265 mm |
| Længde (engelsk) | 10,4 tommer |
| Bredde (engelsk) | 4,96 tommer. |
| Vis mere |