Få mere at vide
Azlon™ Måleske af polypropylen
Længde (metrisk):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Opsaml kemiske reagenser eller fødevarer sikkert. De Azlon™ måleske af polypropylen leveres med flad top og bund.
- Fremstillet af fødevaresikker polypropylen
- Toppen er flad til udjævning af pudder
- Basen er flad, så skovlerne kan stå vandret
- Kapaciteten er tydeligt støbt på hver størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Måleske |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Håndtag |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Længde (metrisk) | 385 mm |