Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ Måleske af polypropylen
Beskrivelse
Opsaml kemiske reagenser eller fødevarer sikkert. De Azlon™ måleske af polypropylen leveres med flad top og bund.
- Fremstillet af fødevaresikker polypropylen
- Toppen er flad til udjævning af pudder
- Basen er flad, så skovlerne kan stå vandret
- Kapaciteten er tydeligt støbt på hver størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Måleske |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Håndtag |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (metrisk) | 102 mm |