Få mere at vide
Azlon™ Måleske af polypropylen
Længde (metrisk):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Opsaml kemiske reagenser eller fødevarer sikkert. De Azlon™ måleske af polypropylen leveres med flad top og bund.
- Made from food safe polypropylene
- Top is flat for levelling off powders
- Base is flat enabling scoops to stand horizontally
- The capacity is clearly molded on each size
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Measuring Scoop |
| Materiale | Polypropylene |
| Inkluderer | Handle |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Længde (metrisk) | 82 mm |