Få mere at vide
Azlon™ Måleske af polypropylen
Artikelnummer. 11333724
Skift visning
Længde (metrisk):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
11333724 198 mm 100 ml Pakke med 5
11349633 385 mm 1000 ml Hver
12511516 102 mm 10 ml Pakke med 5
12521516 259 mm 250 ml Pakke med 5
11313724 137 mm 25 ml Pakke med 5
12591506 60 mm 2 ml Pakke med 5
12927325 315 mm 500 ml Hver
11359623 315 mm 500 ml Pakke med 5
11323724 160 mm 50 ml Pakke med 5
12501516 82 mm 5 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11333724 Leverantör Azlon Leverantörsnummer SWL024
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Opsaml kemiske reagenser eller fødevarer sikkert. De Azlon™ måleske af polypropylen leveres med flad top og bund.
Opsaml kemiske reagenser eller fødevarer sikkert. De Azlon™ måleske af polypropylen leveres med flad top og bund.
  • Fremstillet af fødevaresikker polypropylen
  • Toppen er flad til udjævning af pudder
  • Basen er flad, så skovlerne kan stå vandret
  • Kapaciteten er tydeligt støbt på hver størrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Måleske
Materiale Polypropylen
Inkluderer Håndtag
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Sterilitet Non-sterile
Længde (metrisk) 198 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.