Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ Måleske af polypropylen
Artikelnummer. 11323724
Skift visning
Længde (metrisk):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11323724 160 mm 50 ml Pakke med 5
11349633 385 mm 1000 ml Hver
12511516 102 mm 10 ml Pakke med 5
11333724 198 mm 100 ml Pakke med 5
12521516 259 mm 250 ml Pakke med 5
11313724 137 mm 25 ml Pakke med 5
12591506 60 mm 2 ml Pakke med 5
12927325 315 mm 500 ml Hver
11359623 315 mm 500 ml Pakke med 5
12501516 82 mm 5 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11323724 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. SWL018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 DKK
    100.80 DKK / Pakke med 5
    Spare 30.20 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Opsaml kemiske reagenser eller fødevarer sikkert. De Azlon™ måleske af polypropylen leveres med flad top og bund.
Opsaml kemiske reagenser eller fødevarer sikkert. De Azlon™ måleske af polypropylen leveres med flad top og bund.
  • Fremstillet af fødevaresikker polypropylen
  • Toppen er flad til udjævning af pudder
  • Basen er flad, så skovlerne kan stå vandret
  • Kapaciteten er tydeligt støbt på hver størrelse
Tekniske data
Produkttype Måleske
Materiale Polypropylen
Inkluderer Håndtag
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Sterilitet Ikke-steril
Længde (metrisk) 160 mm