Få mere at vide
Azlon™ Måleske af polypropylen
Artikelnummer. 11313724
Længde (metrisk):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11313724
Brand: Azlon SWL012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opsaml kemiske reagenser eller fødevarer sikkert. De Azlon™ måleske af polypropylen leveres med flad top og bund.
Opsaml kemiske reagenser eller fødevarer sikkert. De Azlon™ måleske af polypropylen leveres med flad top og bund.
  • Fremstillet af fødevaresikker polypropylen
  • Toppen er flad til udjævning af pudder
  • Basen er flad, så skovlerne kan stå vandret
  • Kapaciteten er tydeligt støbt på hver størrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Måleske
Materiale Polypropylen
Inkluderer Håndtag
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Sterilitet Non-sterile
Længde (metrisk) 137 mm