Få mere at vide
Azlon™ Instrumentbakke i polypropylen
Artikelnummer. p-8001841
Dimensioner (L x B):
350 x 200 mm
350 x 250 mm
610 x 350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12063964
Brand: Azlon TWR018
Rektangulært fremstillede polypropylenbakker
  • Rigid and robust
  • All sizes have 22mm deep vertical sides
  • Can be autoclaved at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 350 x 200 mm
Længde (metrisk) 350 mm
Materiale Polypropylene
Type Instrument Tray
Bredde (metrisk) 200 mm
Længde (engelsk) 13.7 in.
nr. pr. pakke 1
Form Rectangular
Bredde (engelsk) 7.8 in.
Autoklaverbar Autoclavable