Få mere at vide
Azlon™ Instrumentbakke i polypropylen
Artikelnummer. 12083964
Skift visning
Dimensioner (L x B):
350 x 200 mm
350 x 250 mm
610 x 350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12083964 610 x 350 mm Hver
12063964 350 x 200 mm Hver
12073964 350 x 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12083964 Leverandør Azlon Leverandørnr. TWR022
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Rektangulært fremstillede polypropylenbakker
  • Stiv og robust
  • Alle størrelser har 22 mm dybe lodrette sider
  • Kan autoklaveres ved 121 °C
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 610 x 350 mm
Længde (metrisk) 610 mm
Materiale Polypropylen
Type Instrumentbakke
Bredde (metrisk) 350 mm
Længde (engelsk) 24 tommer
nr. pr. pakke 1
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 13,7 tommer