Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen graduerede støbte kander med håndtag
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Gradueringer:
10mL
50mL
100mL
500mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet i polypropylen med høj klarhed. Azlon™ Formstøbte kander i polypropylen med håndtag er tilspidsede med ergonomisk designet håndtag for komfort og kontrol. Velegnet til fødevareanvendelser i overensstemmelse med EU og amerikanske regler. Permanente støbte gradueringer giver nem volumenvurdering. Autoklaverbar til 121° C.
- Tapered jugs in high clarity polypropylene
- Permanent molded graduations
- Autoclavable at 121° C
- Ergonomically designed handle with thumb grip for easy carrying
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Mængde | 5/PK |
| Temperaturområde (metrisk) | –20 to 135°C |
| Gradueringer | 10mL |
| Uddannet | Yes |
| Højde (metrisk) | 68 mm |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |