Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen graduerede støbte kander med håndtag
Artikelnummer. 11373694
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Gradueringer:
10mL
50mL
100mL
500mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11373694 5000 mL 500mL Hver
11303694 50 mL 10mL Pakke med 5
11313694 100 mL 10mL Pakke med 5
11323694 250 mL 50mL Hver
11333694 500 mL 100mL Hver
11343694 1000 mL 100mL Hver
11353694 2000 mL 500mL Hver
11363694 3000 mL 500mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11373694 Leverandør Azlon Leverandørnr. JPM5000P
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fremstillet i polypropylen med høj klarhed. Azlon™ Formstøbte kander i polypropylen med håndtag er tilspidsede med ergonomisk designet håndtag for komfort og kontrol. Velegnet til fødevareanvendelser i overensstemmelse med EU og amerikanske regler. Permanente støbte gradueringer giver nem volumenvurdering. Autoklaverbar til 121° C.
  • Tilspidsede kander i høj klarhed polypropylen
  • Permanente støbte gradueringer
  • Autoklaverbar ved 121° C
  • Ergonomisk designet håndtag med tommelfingergreb for nem transport
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke Individuel
Mængde Hver
Temperaturområde (metrisk) –20 til 135 °C
Gradueringer 500mL
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 270 mm
Højde (engelsk) 10,63 tommer.
Diameter (metrisk) 200 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 169.07 oz.
Form Tilspidset
Certificeringer/compliance EU; USA
Produkttype Formstøbt Kande