Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen graduerede støbte kander med håndtag
Beskrivelse
Fremstillet i polypropylen med høj klarhed. Azlon™ Formstøbte kander i polypropylen med håndtag er tilspidsede med ergonomisk designet håndtag for komfort og kontrol. Velegnet til fødevareanvendelser i overensstemmelse med EU og amerikanske regler. Permanente støbte gradueringer giver nem volumenvurdering. Autoklaverbar til 121° C.
- Tilspidsede kander i høj klarhed polypropylen
- Permanente støbte gradueringer
- Autoklaverbar ved 121° C
- Ergonomisk designet håndtag med tommelfingergreb for nem transport
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | Individuel |
| Mængde | Hver |
| Temperaturområde (metrisk) | –20 til 135 °C |
| Gradueringer | 100mL |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |