Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen graduerede støbte kander med håndtag
Artikelnummer. 11323694
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Gradueringer:
10mL
50mL
100mL
500mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11323694
Brand: Azlon JPM0250P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i polypropylen med høj klarhed. Azlon™ Formstøbte kander i polypropylen med håndtag er tilspidsede med ergonomisk designet håndtag for komfort og kontrol. Velegnet til fødevareanvendelser i overensstemmelse med EU og amerikanske regler. Permanente støbte gradueringer giver nem volumenvurdering. Autoklaverbar til 121° C.
  • Tilspidsede kander i høj klarhed polypropylen
  • Permanente støbte gradueringer
  • Autoklaverbar ved 121° C
  • Ergonomisk designet håndtag med tommelfingergreb for nem transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Klar
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke Individuel
Mængde Hver
Temperaturområde (metrisk) –20 til 135 °C
Gradueringer 50mL
Certificeringer/compliance EU; USA
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Tilspidset
Højde (metrisk) 120 mm
Produkttype Formstøbt Kande
Højde (engelsk) 4,72 tommer
Diameter (metrisk) 70 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej