Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen gradueret flasker med skrive på panel
Brug disse gennemskinnelige polypropylenflasker til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter. Azlon™ Polypropylen-graduerede flasker med skrive-på-panel har et bladsikkert design uden foring og god kemikalieresistens.
Brand:  Azlon BLP0125PGRAD
131.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 11333494
  • 201.00 DKK / Pakke med 10
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Højklare polypropylenflasker
  • Lækagesikkert, linerfrit design
  • Klare, skarpe trykte gradueringer viser milliliter og flydende ounce
  • Trykt med stort hvidt skrivepanel for nem etikettering
  • Glat indre kontur for effektiv hældning og nem rengøring
  • Ideel til både væsker og faste stoffer, perfekt til mikrobiologisk prøvetagning
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
125 mL
Polypropylen
Ja
Ja
100 mm
38 mm
Skruelåg
32 mm
10/PK
Autoklaverbar
Brede
Polypropylen
50 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ Polypropylen gradueret flasker med skrive på panel > Kapacitet: 125mL; Mål: 50 dia. x 100 mmH; ID: 32 mm