Få mere at vide
Azlon™ Erlenmeyer konisk kolbe af polypropylen
Beskrivelse
Erlenmeyer konisk kolbe af polypropylen med kemisk resistens
- Med kemisk resistens
- Bred hals med PP skruelåg
- Kolbe og låg kan autoklaveres ved 121 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | 200 mL |
| Højde (metrisk) | 225 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Konisk |
| Standard konusled | 45/40 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |