Få mere at vide
Azlon™ Polypropylencylindre med trykte gradueringer
Artikelnummer. p-8001838
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11333594
Brand: Azlon CPB1000P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Polypropylencylindre med trykte gradueringer giver en pålidelig løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
  • Sekskantet base forbedrer stabiliteten
  • Anti-sugefunktion forhindrer cylinder i at klæbe til våde overflader og minimerer spild
  • Ultraklar polypropylen giver øget synlighed og kemikalieresistens
  • Klasse B
  • Er i overensstemmelse med ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±10 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706
Klasse B
Skala Blå
Diameter (metrisk) 66 mm
Mængde 1PK
Gradueringer 10 mL
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 17,32 tommer.
Højde (metrisk) 440 mm
Type Ugradueret cylinder