Få mere at vide
Azlon™ Polypropylencylindre med trykte gradueringer
Beskrivelse
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Polypropylencylindre med trykte gradueringer giver en pålidelig løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
- Sekskantet base forbedrer stabiliteten
- Anti-sugefunktion forhindrer cylinder i at klæbe til våde overflader og minimerer spild
- Ultraklar polypropylen giver øget synlighed og kemikalieresistens
- Klasse B
- Er i overensstemmelse med ISO 6706
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±2 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706 |
| Klasse | Klasse B |
| Skala | Blå |
| Diameter (metrisk) | 42 mm |
| Mængde | 1PK |
| Gradueringer | 2 mL |
| Skala farve | Blå |
| Vis mere |