Få mere at vide
Azlon™ Polypropylencylindre med trykte gradueringer
Artikelnummer. 11333594
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11333594 1000 mL 10 mL Hver
11303594 100 mL 1 mL Pakke med 5
11373584 10 mL 0.2 mL Pakke med 10
11343594 2000 mL 20 mL -
11940985 250 mL 2 mL Hver
11383584 25 mL 0.5 mL Pakke med 10
11950985 500 mL 5 mL Hver
11393584 50 mL 1 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11333594 Leverandør Azlon Leverandørnr. CPB1000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.66 DKK
    91.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 161.00 DKK
    63% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Polypropylencylindre med trykte gradueringer giver en pålidelig løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
  • Sekskantet base forbedrer stabiliteten
  • Anti-sugefunktion forhindrer cylinder i at klæbe til våde overflader og minimerer spild
  • Ultraklar polypropylen giver øget synlighed og kemikalieresistens
  • Klasse B
  • Er i overensstemmelse med ISO 6706
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±10 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706
Klasse Klasse B
Skala Blå
Diameter (metrisk) 66 mm
Mængde 1PK
Gradueringer 10 mL
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 17,32 tommer.
Højde (metrisk) 440 mm
Produkttype Ugradueret cylinder