Få mere at vide
Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer
Artikelnummer. p-8001837
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10195184
Brand: Azlon CP1000P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for god kemikalie- og temperaturbestandighed. Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer er et robust og pålideligt valg til måling af væskevolumen i et laboratorium.
  • Sekskantet base øger stabiliteten
  • Anti-sugefunktion forhindrer cylinder i at klæbe til våde overflader og minimerer spild
  • Hævede støbte inddelinger giver permanente markeringer til måling
  • Stor hældetud letter dispensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±10 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706
Klasse B
Diameter (metrisk) 66 mm
Mængde 1PK
Gradueringer 10 mL
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 17,32 tommer.
Højde (metrisk) 440 mm
Type Ugradueret cylinder