Få mere at vide
Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for god kemikalie- og temperaturbestandighed. Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer er et robust og pålideligt valg til måling af væskevolumen i et laboratorium.
- Sekskantet base øger stabiliteten
- Anti-sugefunktion forhindrer cylinder i at klæbe til våde overflader og minimerer spild
- Hævede støbte inddelinger giver permanente markeringer til måling
- Stor hældetud letter dispensering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±0,5 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706 |
| Klasse | B |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Mængde | 10PK |
| Gradueringer | 0.5 mL |
| Base Type | Sekskantet |
| Højde (engelsk) | 6,69 tommer. |
| Vis mere |