Få mere at vide
Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for god kemikalie- og temperaturbestandighed. Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer er et robust og pålideligt valg til måling af væskevolumen i et laboratorium.
- Sekskantet base øger stabiliteten
- Anti-sugefunktion forhindrer cylinder i at klæbe til våde overflader og minimerer spild
- Hævede støbte inddelinger giver permanente markeringer til måling
- Stor hældetud letter dispensering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±20 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706 |
| Klasse | B |
| Diameter (metrisk) | 83 mm |
| Mængde | 1PK |
| Gradueringer | 20 mL |
| Base Type | Sekskantet |
| Højde (engelsk) | 21,06 tommer. |
| Vis mere |