Få mere at vide
Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer
Artikelnummer. 10195184
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10195184 1000 mL 10 mL Hver
10155234 100 mL 1 mL Pakke med 5
11373574 10 mL 0.2 mL Pakke med 10
11313584 2000 mL 20 mL Hver
11920985 - 2 mL Hver
11383574 25 mL 0.5 mL Pakke med 10
11930985 500 mL 5 mL Hver
10667045 50 mL 1 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10195184 Leverandør Azlon Leverandørnr. CP1000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.31 DKK
    74.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.42 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for god kemikalie- og temperaturbestandighed. Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer er et robust og pålideligt valg til måling af væskevolumen i et laboratorium.
  • Sekskantet base øger stabiliteten
  • Anti-sugefunktion forhindrer cylinder i at klæbe til våde overflader og minimerer spild
  • Hævede støbte inddelinger giver permanente markeringer til måling
  • Stor hældetud letter dispensering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±10 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706
Klasse Klasse B
Diameter (metrisk) 66 mm
Mængde 1PK
Gradueringer 10 mL
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 17,32 tommer.
Højde (metrisk) 440 mm
Produkttype Ugradueret cylinder