Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer
Product Code. 10155234
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Unit Size
10155234 100 mL 1 mL Pakke med 5
10195184 1000 mL 10 mL Hver
11373574 10 mL 0.2 mL Pakke med 10
11313584 2000 mL 20 mL Hver
11920985 - 2 mL Hver
11383574 25 mL 0.5 mL Pakke med 10
11930985 500 mL 5 mL Hver
10667045 50 mL 1 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10155234 Supplier Azlon™ Supplier No. CP0100P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 DKK
    118.34 DKK / Pakke med 5
    Spare 26.66 DKK
    18% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for god kemikalie- og temperaturbestandighed. Azlon™ Polypropylencylindre med støbte gradueringer er et robust og pålideligt valg til måling af væskevolumen i et laboratorium.
  • Sekskantet base øger stabiliteten
  • Anti-sugefunktion forhindrer cylinder i at klæbe til våde overflader og minimerer spild
  • Hævede støbte inddelinger giver permanente markeringer til måling
  • Stor hældetud letter dispensering
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±1 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706
Klasse Klasse B
Diameter (metrisk) 31 mm
Mængde 5PK
Gradueringer 1 mL
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 9,84 tommer.
Højde (metrisk) 250 mm
Produkttype Ugradueret cylinder