Få mere at vide
Azlon™ Griffin stil polypropylen bæger
Artikelnummer. 15394911
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 15394911
Brand: Azlon BDC230P
Ideel til almindelig laboratoriebrug
  • Complies with ISO 7056
  • Traditional beaker shape
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121°C
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent-resistant ink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylene
Højde (metrisk) 187 mm
Inkrementer 25 mL
Type Beaker
Autoklaverbar Autoclavable
Uddannet Yes
Certificeringer/compliance ISO 7056