Få mere at vide
Azlon™ Griffin stil polypropylen bæger
Artikelnummer. 15384911
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 15384911
Brand: Azlon BDC224P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til almindelig laboratoriebrug
  • Overholder ISO 7056
  • Traditionel bægerform
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Graderinger er tydeligt trykt i uudslettelig opløsningsmiddelbestandig blæk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 51 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 69 mm
Inkrementer 10 mL
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056