Få mere at vide
Azlon™ Griffin stil polypropylen bæger
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Complies with ISO 7056
- Traditional beaker shape
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C
- Graduations are clearly printed in indelible solvent-resistant ink
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 131 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Højde (metrisk) | 187 mm |
| Inkrementer | 25 mL |
| Type | Beaker |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Uddannet | Yes |
| Certificeringer/compliance | ISO 7056 |