Få mere at vide
Azlon™ Griffin stil polypropylen bæger
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Overholder ISO 7056
- Traditionel bægerform
- God kemisk resistens
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Graderinger er tydeligt trykt i uudslettelig opløsningsmiddelbestandig blæk
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 42 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Inkrementer | 10 mL |
| Mængde | 12 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 7056 |