Få mere at vide
Azlon™ Griffin stil polypropylen bæger
Artikelnummer. 15344921
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 15344921
Brand: Azlon BDC242P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til almindelig laboratoriebrug
  • Overholder ISO 7056
  • Traditionel bægerform
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Graderinger er tydeligt trykt i uudslettelig opløsningsmiddelbestandig blæk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Ideel til almindelig laboratoriebrug
Højde (metrisk) 187 mm
Inkrementer 200 mL
Mængde 6/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20 °C til +135 °C
Type Griffin Beaker
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Trykt skala