Få mere at vide
Azlon™ Griffin stil polypropylen bæger
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Overholder ISO 7056
- Traditionel bægerform
- God kemisk resistens
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Graderinger er tydeligt trykt i uudslettelig opløsningsmiddelbestandig blæk
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 107 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Ideel til almindelig laboratoriebrug |
| Højde (metrisk) | 148 mm |
| Inkrementer | 100 mL |
| Mængde | 6/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | -20 °C til +135 °C |
| Type | Griffin Beaker |
| Vis mere |