Få mere at vide
Azlon™ Griffin stil polypropylen bæger
Artikelnummer. 15324921
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 15324921
Brand: Azlon BDC238P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til almindelig laboratoriebrug
  • Overholder ISO 7056
  • Traditionel bægerform
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Graderinger er tydeligt trykt i uudslettelig opløsningsmiddelbestandig blæk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 95 mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 125 mm
Inkrementer 50 mL
Mængde 6/Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056