Få mere at vide
Azlon™ High Temperature Polypropylene Autoclave Bags
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Suitable for autoclaving biohazardous waste
- High Temperature suitability
- Strong side weld construction (50μm)
- Printed with instructions for use and biohazard symbol
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Højde (metrisk) | 632 mm |
| Bredde (metrisk) | 433 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |