Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen ravfarvet bred hals runde flasker
Artikelnummer. 12094687
Kapacitet (metrisk):
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12094687
Brand: Azlon™ BWP0060AP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. Azlon™ Polypropylen, ravfarvet bred hals, runde flasker har et lækagesikkert design uden foring til nem påfyldning og tømning af faste eller flydende prøver.
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. AzlonTM polypropylen ravfarvet bredhalsede runde flasker har et lækagesikkert, foringsfrit design og tilbyder god kemisk resistens.
  • Ravfarvet højkvalitets, kraftige flasker
  • Non-stick skruelåg af polypropylen
  • God kemisk resistens
  • Uigennemsigtige, stive ravfarvede polypropylenflasker med sort polypropylen skruelåg
  • Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem rengøring
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2,02 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Indvendig hals 22 mm
Til brug med (applikation) Ideel til en bred vifte af lysfølsom væske eller fast opbevaring
Materiale Polypropylen
Mængde 10/PK
Lukningsfarve Sort
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 82 mm
Produkttype Rund flaske med bred mund
Højde (engelsk) 3.30 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 40 mm
Lukketype Skruelåg