Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen ravfarvet bred hals runde flasker
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. Azlon™ Polypropylen, ravfarvet bred hals, runde flasker har et lækagesikkert design uden foring til nem påfyldning og tømning af faste eller flydende prøver.
Brand: Azlon™ BWP0150AP
144.40 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24089" to get your promotional price.
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. AzlonTM polypropylen ravfarvet bredhalsede runde flasker har et lækagesikkert, foringsfrit design og tilbyder god kemisk resistens.
- Ravfarvet højkvalitets, kraftige flasker
- Non-stick skruelåg af polypropylen
- God kemisk resistens
- Uigennemsigtige, stive ravfarvede polypropylenflasker med sort polypropylen skruelåg
- Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem rengøring
- Kraftig og meget holdbar i brug
- Autoklaverbar ved 121 °C
Tekniske data
150 mL | |
Ravgul | |
Ideel til en bred vifte af lysfølsom væske eller fast opbevaring | |
10/PK | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Autoklaverbar | |
Rund | |
Rund flaske med bred mund | |
Polypropylen | |
Skruelåg |
5,07 oz. | |
32 mm | |
Polypropylen | |
Sort | |
Ja | |
Brede | |
116 mm | |
4,56 tommer. | |
51 mm |