Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen ravfarvet bred hals runde flasker
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. Azlon™ Polypropylen, ravfarvet bred hals, runde flasker har et lækagesikkert design uden foring til nem påfyldning og tømning af faste eller flydende prøver.
Brand:  Azlon™ BWP0250AP
311.94 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24089" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10329934
  • 364.00 DKK / Pakke med 10
Up to 50% Off DWK Glassware
Brug rabatkode 24089 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. AzlonTM polypropylen ravfarvet bredhalsede runde flasker har et lækagesikkert, foringsfrit design og tilbyder god kemisk resistens.
  • Ravfarvet højkvalitets, kraftige flasker
  • Non-stick skruelåg af polypropylen
  • God kemisk resistens
  • Uigennemsigtige, stive ravfarvede polypropylenflasker med sort polypropylen skruelåg
  • Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem rengøring
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
250 mL
Ravgul
Ideel til en bred vifte af lysfølsom væske eller fast opbevaring
10/PK
Ja
Nej
Rund
Rund flaske med bred mund
Uforet
60 mm
8,45 oz.
37 mm
Polypropylen
Sort
Autoklaverbar
Brede
140 mm
5,51 tommer
Polypropylen
Skruelåg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Duran , Quickfit , Azlon
    Premium lab glassware, precision-made, now at unbeatable prices. Limited time only.
    Promo Code: 24089
    Expires2025-12-31
    Days
    103
    Hours
    1
    Minutes
    21
    Seconds
    37
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ Polypropylen ravfarvet bred hals runde flasker > Kapacitet: 250mL; Mål: 60 dia. x 140 mmH; ID: 37 mm