Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen ravfarvet bred hals runde flasker
Artikelnummer. 10267824
Kapacitet (metrisk):
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10267824
Brand: Azlon™ BWP2000AP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. Azlon™ Polypropylen, ravfarvet bred hals, runde flasker har et lækagesikkert design uden foring til nem påfyldning og tømning af faste eller flydende prøver.
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. AzlonTM polypropylen ravfarvet bredhalsede runde flasker har et lækagesikkert, foringsfrit design og tilbyder god kemisk resistens.
  • Ravfarvet højkvalitets, kraftige flasker
  • Non-stick skruelåg af polypropylen
  • God kemisk resistens
  • Uigennemsigtige, stive ravfarvede polypropylenflasker med sort polypropylen skruelåg
  • Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem rengøring
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelsk) 67,62 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Indvendig hals 55 mm
Til brug med (applikation) Ideel til en bred vifte af lysfølsom væske eller fast opbevaring
Materiale Polypropylen
Mængde 5/PK
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 242 mm
Produkttype Rund flaske med bred mund
Højde (engelsk) 9,52 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 120 mm
Lukketype Skruelåg