Få mere at vide
Azlon™ Polyethylene Cylindrical Pneumatic Trough
Artikelnummer. 12098933
Diameter (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12098933
Brand: Azlon TGJ058
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Cylindrical, one piece pneumatic troughs
  • Much lighter than glass
  • Will withstand up to 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flat
Materiale Polyethylene
Form Cylindrical
Type Pneumatic Trough
Højde (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 200 mm