Få mere at vide
Azlon™ Polyethylene Cylindrical Pneumatic Trough
Diameter (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Much lighter than glass
- Will withstand up to 80°C
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flat |
| Materiale | Polyethylene |
| Form | Cylindrical |
| Type | Pneumatic Trough |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) | 250 mm |