Få mere at vide
Azlon™ Polyethylen propper
Artikelnummer. p-8001832
Standard konusled:
14/23
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12977326
Brand: Azlon™ TRF591
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse propper med glas- eller plastmålekolber og målecylindre, som har længere 'B'-længde fatninger. Azlon™ Polyethylenpropper har et stort hoved for et godt greb og ekstra beskyttelse, hvis glasvarer væltes.
Brug disse propper med glas- eller plastmålekolber og målecylindre, som har længere 'B'-længde fatninger. AzlonTM Polyethylene Propper har et stort hoved for et godt greb og ekstra beskyttelse, hvis glasvarer væltes.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Fås i hvid og rød
  • Velegnet til brug med begge Azlon og volumetrisk glasvare
  • Forstørret hoved giver et godt greb og beskytter glasvarer
  • Ribbet kegle sikrer en sikker lækagefri tætning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Målekolber af glas eller plast og målecylindre mv
Standard konusled 19/10
Farve Hvid, Rød
Materiale Polyethylen
Produkttype Tilspidset prop
Form Ribbet kegle