Få mere at vide
Azlon™ Polyethylen propper
Artikelnummer. 12997326
Standard konusled:
14/23
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12997326
Brand: Azlon™ TRF597
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse propper med glas- eller plastmålekolber og målecylindre, som har længere 'B'-længde fatninger. Azlon™ Polyethylenpropper har et stort hoved for et godt greb og ekstra beskyttelse, hvis glasvarer væltes.
Brug disse propper med glas- eller plastmålekolber og målecylindre, som har længere 'B'-længde fatninger. AzlonTM Polyethylene Propper har et stort hoved for et godt greb og ekstra beskyttelse, hvis glasvarer væltes.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Fås i hvid og rød
  • Velegnet til brug med begge Azlon og volumetrisk glasvare
  • Forstørret hoved giver et godt greb og beskytter glasvarer
  • Ribbet kegle sikrer en sikker lækagefri tætning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Målekolber af glas eller plast og målecylindre mv
Standard konusled 29/32
Farve Hvid, Rød
Materiale Polyethylen
Produkttype Tilspidset prop
Form Ribbet kegle
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt