Få mere at vide
Azlon™ Polyethylen propper
Standard konusled:
14/23
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Brug disse propper med glas- eller plastmålekolber og målecylindre, som har længere 'B'-længde fatninger. AzlonTM Polyethylene Propper har et stort hoved for et godt greb og ekstra beskyttelse, hvis glasvarer væltes.
- Fremstillet af polyethylen
- Fås i hvid og rød
- Velegnet til brug med begge Azlon og volumetrisk glasvare
- Forstørret hoved giver et godt greb og beskytter glasvarer
- Ribbet kegle sikrer en sikker lækagefri tætning
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Målekolber af glas eller plast og målecylindre mv |
| Standard konusled | 14/23 |
| Farve | Hvid, Rød |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Tilspidset prop |
| Form | Ribbet kegle |