Få mere at vide
Azlon™ Polycarbonat hætteglas
Artikelnummer. p-8012578
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
Højde (metrisk):
52 mm
62 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
22 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15314941
Brand: Azlon BRC0010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til prøveudtagning, produktion og emballering af dampsteriliserede biologiske opløsninger
  • Meget gennemsigtige polycarbonathætteglas med farvet polypropylenhætte
  • Velegnet til gentagen sterilisering ved autoklavering ved 121 °C
  • Lækagesikker og brudsikker
  • Tåler temperaturer til -80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale Polycarbonat
Volumen (metrisk) 10 ml
nr. pr. pakke 100/Pk.
Temperaturområde (metrisk) 121 °C
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 62 mm