Få mere at vide
Azlon™ Polycarbonat hætteglas
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
Højde (metrisk):
52 mm
62 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
22 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Meget gennemsigtige polycarbonathætteglas med farvet polypropylenhætte
- Velegnet til gentagen sterilisering ved autoklavering ved 121 °C
- Lækagesikker og brudsikker
- Tåler temperaturer til -80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Materiale | Polycarbonat |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | 121 °C |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Højde (metrisk) | 62 mm |