Få mere at vide
Azlon™ Polycarbonat vakuumekssikkator med stophane
Artikelnummer. p-8001831
Højde (metrisk):
262 mm
296 mm
Diameter (metrisk) plade:
205 mm
236 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
215 mm
245 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12060253
Brand: Azlon DWA215
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar med høj slagfasthed og tåler sikkert høje vakuumtryk
  • Transparent polycarbonat dæksel og bund
  • Holdbar med høj slagfasthed
  • Vil sikkert modstå høje vakuumtryk
  • Keramisk plade tillader brug af glødende digler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumekssikkator
Inkluderer Stophane
Mængde 1/Pk.
Højde (metrisk) 262 mm
Højde (metrisk) interiør 178 mm
Diameter (metrisk) plade 205 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 215 mm