Få mere at vide
Azlon™ Polycarbonat vakuumekssikkator med stophane
Artikelnummer. 12080253
Skift visning
Højde (metrisk):
262 mm
296 mm
Diameter (metrisk) plade:
205 mm
236 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
215 mm
245 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Diameter (metrisk) plade Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12080253 296 mm 236 mm 245 mm Hver
12060253 262 mm 205 mm 215 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12080253 Leverandør Azlon Leverandørnr. DWA245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3355.00 DKK
    2598.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 756.65 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 10-05-2027
Holdbar med høj slagfasthed og tåler sikkert høje vakuumtryk
  • Transparent polycarbonat dæksel og bund
  • Holdbar med høj slagfasthed
  • Vil sikkert modstå høje vakuumtryk
  • Keramisk plade tillader brug af glødende digler
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumekssikkator
Inkluderer Stophane
Mængde 1/Pk.
Højde (metrisk) 296 mm
Højde (metrisk) interiør 195 mm
Diameter (metrisk) plade 236 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 245 mm