Få mere at vide
Azlon™ Polycarbonat hængslet sikkerhedsskjold
Artikelnummer. p-8001830
Længde (metrisk):
38 cm
61 cm
Bredde (metrisk):
590 mm
750 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10748955
Brand: Azlon SGT002
Beskyt dig selv mod potentielle farer med et let, men meget stærkt sikkerhedsskjold. De Azlon™ polycarbonat hængslet sikkerhedsskjold kan fastgøres til en laboratoriebænk.
  • Excellent protection in potentially hazardous situations
  • Adjustable - can be used as a tight triangle or extended out to a straight line configuration
  • Incredibly strong and lightweight
  • Supplied with two pairs of plastic coated metal feet
  • Feet may be clamped or bolted onto the bench to give greater stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hinged safety shield
Materiale Polycarbonate
Længde (metrisk) 38 cm
Bredde (metrisk) 590 mm
Farve Clear
Til brug med (applikation) For excellent protection in potentially hazardous situations
nr. pr. pakke 1EA
Mængde 1EA