Få mere at vide
Azlon™ Polycarbonat hængslet sikkerhedsskjold
Artikelnummer. 10606855
Længde (metrisk):
38 cm
61 cm
Bredde (metrisk):
590 mm
750 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10606855
Brand: Azlon SGT006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dig selv mod potentielle farer med et let, men meget stærkt sikkerhedsskjold. De Azlon™ polycarbonat hængslet sikkerhedsskjold kan fastgøres til en laboratoriebænk.
  • Fremragende beskyttelse i potentielt farlige situationer
  • Justerbar - kan bruges som en stram trekant eller forlænges ud til en lige linje konfiguration
  • Utrolig stærk og let
  • Leveres med to par plastbelagte metalfødder
  • Fødder kan klemmes eller boltes på bænken for at give større stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hængslet sikkerhedsskjold
Materiale Polycarbonat
Længde (metrisk) 61 cm
Bredde (metrisk) 750 mm
Farve Klar
Til brug med (applikation) For fremragende beskyttelse i potentielt farlige situationer
nr. pr. pakke 1EA
Mængde 1EA