Få mere at vide
Azlon™ Polycarbonat Boston runde flasker
Artikelnummer. 15394931
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
50mL
100mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 15394931
Brand: Azlon BRC0500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til fremstilling og opbevaring af biologiske medier, reagenser og vandige opløsninger
  • Meget gennemsigtige polycarbonatmedieflasker med polypropylenhætte uden foring
  • Velegnet til gentagen sterilisering ved autoklavering ved 121 °C
  • Lækagesikker
  • Klassisk rundt design
  • Kraftig og holdbar i brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse og opbevaring af biologiske medier, reagenser og vandige opløsninger
Inkluderer Kasket
Materiale Polycarbonat
Hals-id (metrisk) 28mm
Mængde 12/Pk.
Gennemsigtighed Ja
Gradueringer 50mL
Uddannet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 175 mm
Produkttype Boston rund flaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 81 mm