Få mere at vide
Azlon™ Polyamid epoxybelagt stål petriskål stativ
Artikelnummer. 10722807
Skift visning
Stillinger:
Op til 6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
10722807 Op til 6 Hver
1 options
Artikelnummer. 10722807 Leverandør Azlon Leverandørnr. SWP062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.40 DKK
    139.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.32 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Ideel til inkubation af små partier
  • Holder op til seks 90 mm petriskåle
  • Fremstillet af polyamid epoxy belagt stål
  • Giver en bedre varme- og kemikaliebestandighed end andre belægninger
  • Ideel til inkubation af små partier
Tekniske data
Holder Petriskåle (90 mm)
Materiale Polyamid epoxybelagt stål
Stillinger Op til 6